Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de fexofénadine
Code produit 16544304 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16544304 250 mg 250mg
16534304 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16544304 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 464972500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 153439-40-8 | C32H40ClNO4 | 538.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153439-40-8
Formule moléculaire C32H40ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 538.13
Numéro MDL MFCD00865710
Clé InChI RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC hydrogen 2-(4-{1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl}phenyl)-2-methylpropanoic acid chloride
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)CCCN1CCC(CC1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fexofenadine hydrochloride
Quantité 250 mg
Poids de la formule 538.12