Learn More
Cytiva Membranes FF170HP
Code produit 15552656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
210 x 297 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15552656 210 x 297 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15552656 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 13549204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    133.59€ / 10 pièces
    Économisez 49.41€
    27% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Membrane renforcée et hautement homogène pour une utilisation avec des échantillons à faible viscosité dans un dosage à flux latéral.
Les membranes haute performance FF (HP) font partie de la famille AE, qui sont directement moulées sur un film plastique.
  • Les membranes FFHP sont le résultat d’une amélioration des procédures de coulage des membranes, ce qui améliore l’homogénéité intra et inter-lots et des lignes plus nettes.
  • La surface est uniforme sans poudre de nitrocellulose non incorporée et la distribution de fibres à structure fine fournit de grandes surfaces internes pour les protéines de liaison
Les membranes en nitrocellulose constituent une partie fonctionnelle clé des dosages à flux latéral.
  • La membrane doit assurer une liaison protéique suffisante pour permettre la formation d’une ligne de capture forte et intense, mais dans le même temps, le niveau de fond non spécifique doit être faible pour faciliter l’interprétation des résultats.
  • Les membranes en nitrocellulose sont disponibles dans une gamme de taux de formation et de formulations.
  • On sait depuis longtemps que le taux d’inhibition par capillarité d’une membrane a un impact significatif sur la sensibilité des tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Nitrocellulose
Matériau Polyester
Stérilité Stérile
Débit 140-200 s/4cm
Quantité 10 / boîte
Épaisseur (métrique) 200 μm
Dimensions (L x l) 210 x 297 mm