Learn More
Tocris Bioscience™ FG 7142
Description
FG 7142 is a benzodiazepine inverse agonist and anxiogenic agent. Increases tyrosine hydroxylation and causes upregulation of β-adrenoceptors in mouse cerebral cortex.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | FG 7142 |
| CAS | 78538-74-6 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C13H11N3O |
| Poids de la formule | 225.25 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 225.25 |