Learn More
Thermo Scientific™ Compteur de radiation numérique multifonction FH 40 G
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Prenez en charge plusieurs applications de détection des rayonnements grâce à un instrument polyvalent. Le compteur Thermo Scientific™ FH 40 G est un compteur de radiation gamma numérique grande amplitude adapté à presque toutes les tâches de mesure dans le cadre de la radioprotection grâce à des sondes prêtes à l’emploi disponibles en option pour la mesure des neutrons, les relevés de la contamination alpha et bêta et même pour détecter les rayonnements gamma artificiels dans les champs de rayonnements naturels variables.
Le compteur FH 40 G est un instrument de mesure multifonction polyvalent et un dispositif de surveillance de surface qui peut être utilisé avec des détecteurs externes pour les applications portables et de surveillance de surface à distance.
- Robuste, étanche et fiable, fonctionnement très facile
- Instrument de mesure des rayonnements gamma avec tube-compteur proportionnel interne
- Mesures du débit de dose de rayonnements gamma intégrées
- Interface pour une sonde externe prête à l’emploi en option
- Les seuils d’alarme du détecteur interne et des sondes externes du FH 40 G sont surveillés simultanément
- Lors de la connexion d’une sonde externe prête à l’emploi, les paramètres de celle-ci sont automatiquement lus et intégrés dans le FH 40 G et les paramètres corrects sont définis
- La production d’une haute tension à l’intérieur de la sonde prête à l’emploi rend l’étalonnage du système indépendant de la longueur du câble
- Différentes alarmes peuvent être définies par l’utilisateur pour les détecteurs internes et externes
- Détecteur proportionnel interne opérationnel et détecteur externe connecté
- Interface série par infrarouge
- Type testé par PTB (version allemande)
- Type testé pour une utilisation par les pompiers allemands
- Fonctionnement simultané des détecteurs internes et externes, à la fois mesures des débits de dose et mesures des débits de dose à distance
- Configuration et données lues via un PC
- Étanche (IP 67) et résistant aux chocs
- Mode ADF (filtre numérique avancé)
- Affichage LCD rétro-éclairé clair
- Capacité d’enregistrement des données
- Les diagnostics internes assurent le bon fonctionnement du/des détecteur(s) et de l’électronique
- Conçu pour enregistrer jusqu’à 256 points de données contenant le numéro de la mesure, la date, la durée, le débit de dose au niveau du détecteur interne et du détecteur externe, l’état et les informations du code-barres en option
- Large gamme de sondes externes prêtes à l’emploi pour la surveillance et la détection
- Toutes les versions de l’instrument FH 40 G et les sondes externes portant le suffixe “-10” sont conçues pour répondre au comportement de réaction énergétique des nouveaux équivalents de dose ambiants et débits d’équivalent de dose ambiants des unités SI conformément à l’ICRU 39.
Court résumé des sondes prêtes à l’emploi disponibles :
- Mesure du débit de dose de rayonnements gamma : FHT 192 (chambre d’ionisation), FHZ 632 (compteur proportionnel), FHZ 612 (grande amplitude), FHZ 302/312 (énergie nucléaire immergée)
- Sondes de recherche des rayonnements gamma : FHZ 502, 503, 512 (NaJ/BGO)
- Contamination : FHZ 742 (détecteur à scintillation), FHZ 732 (compteur à galette / proportionnel), FHZ 382 (détecteur à scintillation + discriminateur alpha / bêta par indication LED si des rayons alphas sont présents)
- Discrimination du rayonnement artificiel : Sonde NBR FHZ 672
- Préamplificateurs pour différentes sondes traditionnelles
- Large gamme d’accessoires tels que des câbles, des pôles télescopiques, des kits spécifiques aux applications, etc.
L’instrument FH 40 G est disponible dans différentes versions :
FH 40 G
Quantité mesurée : Roentgen (R)
Plage de mesure : 1 µR/h ... 100 R/h
Plage énergétique : 36 keV ... 1,3 Mev
Plage de mesure des doses : 10 µR à 1 000 R
FH 40 G-L
Quantité mesurée : Roentgen (R)
Plage de mesure : 1 µR/h ... 10 R/h
Plage énergétique : 36 keV ... 1,3 Mev
Plage de mesure des doses : 10 µR à 100 R
FH 40 G-10
Quantité mesurée : Sievert (Sv ; débit d’équivalent de dose ambiant H*(10))
Plage de mesure : 10 nSv/h ... 1 Sv/h
Plage énergétique : 30 keV ... 4,4 Mev
Plage de mesure des doses : 100 nSv ... 10 Sv
FH 40 G-L10
Quantité mesurée : Sievert (Sv ; débit d’équivalent de dose ambiant H*(10))
Plage de mesure : 10 nSv/h ... 100 mSv/h
Plage énergétique : 30 keV ... 4,4 Mev
Plage de mesure des doses : 100 nSv ... 1 Sv
FH 40 G-X
Aucun détecteur interne, prise en charge de la sonde externe prête à l’emploi uniquement
Caractéristiques générales de toutes les unités FH40G
Dimensions : 195 x 73 x 42 mm (7,7 x 2,9 x 1,7 po)
Poids : 410 g (0,9 lb)
Type de piles : 2 x AA
Mesure du débit de dose neutronique : FHT 762 WENDI-2, FHT 772 H-2 REMBALL
Sondes de recherche des neutrons : FHT 752 SH-2 (He-3, 2 bar)
Les instruments de mesure des séries FH G et FH 40 G-L (4254002, 425400201, 425400250, 425400251, 4254004, 425400401, 425400450, 425400451) ne sont pas commercialisés au Royaume-Uni.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Répond aux exigences IP 67 en matière d’étanchéité ; résistance aux chocs / approuvé NRPB (UK) ; ICRU 39 pour les unités SI |
| Description | Version exportation avec facteur d'étalonnage sélectionnable |
| Étalonnage | Export version with selectable calibration factor. |
| Gamme d’énergie | FH 40 G : 36 keV à 1,3 MeV ; FH 40 G-L : 36 keV à 1,3 MeV ; FH 40 G-10 : 30 keV à 4,4 MeV ; FH 40 GL-omega : 36 keV à 1,3 MeV |
| Type de produit | Compteur de rayonnement numérique |
| Plages de mesure | Jusqu’à 100 mSv/h |
| Hauteur (impériale) | 1,7 in |
| Quantité mesurée | FH 40 G, FH 40 G-L, FH 40 GL-omega : Response (Roentgen) - R ; FH 40 G-10 : Débit équivalent dose ambiante (H™(10)) - Sv |
| Largeur (métrique) | 7,4 cm |
| Poids (métrique) | 0,41 kg |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.