Learn More
Thermo Scientific™ Laboratoire nucléaire mobile FH 40 Lab-1
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le laboratoire nucléaire mobile Thermo Scientific™ FH 40 Lab-1 offre une réponse rapide aux urgences radiologiques, permettant les mesures et l'analyse sur site des rayonnements alpha, bêta et gamma.
Complément efficace du radiamètre multifonction FH40G pour les forces d'intervention d'urgence. Gain de temps en cas d'urgence pour détecter la contamination radioactive. Déjà mis en service par la défense civile allemande, le FH 40 Lab-1 est capable de répondre rapidement aux urgences radiologiques.
- Offre un haut degré de mobilité ; Offre également des avantages au niveau de la géométrie reproductible des échantillons et de la comparabilité des mesures
- Le radiamètre multifonction FH 40 G en tant que tel est capable de déterminer le débit de dose gamma réel
- Les résultats peuvent être stockés dans la mémoire interne de l’appareil de mesure
- Avec un temps de mesure de seulement cinq minutes, la limite de détection est d’environ 500 Bq/kg pour Cs-137
- Permet de surveiller les valeurs limites conformément aux directives d’intervention de l’OMS (p. ex., fruits 7 000 Bq/kg ; Lait 4 500 Bq/kg ; Eau potable 7 000 Bq/kg)
- Utilise la technologie brevetée NBR (Natural Background Rejection) pour réduire les fausses alarmes
Recommandé dans les cas suivants :
Applications : mesures in situ immédiates portant sur les contaminations alpha et bêta :
- Filtres et systèmes de filtration
- Tests de frottis
- Échantillons de sol
- Denrées alimentaires, lait
- Eau
Specifications
Specifications
| Sensibilité | Env. 15 ( Am241 ) % |
| Certifications/Conformité | Le radiamètre FH 40 G a l’autorisation PTB allemande, de même que l’autorisation des pompiers allemands ; sa technologie NBR brevetée a aussi reçu l’autorisation de TUV Hannover/Sachsen-Anhalt. |
| Description | Jeu de sondes de mesure du rayonnement ambiant FH 40 LAB-1 |
| Sonde | Comprend sonde de contamination FHZ 732 GM |
| Type de produit | Ensemble de sondes environnementales |
| Plages de mesure | 0,1 à 10 000 cps |
| Filtre | Env. 25 (Cs137) % |
| Température de fonctionnement (métrique) | −30°C à 50°C |
| Température de fonctionnement (impériale) | −22° à 122°F |
| Température de stockage (métrique) | −40°C à 70°C |
| Show More |