Learn More
FH 535, R&D Systems™
Description
Inhibitor of Wnt/β-catenin signaling and dual antagonist of PPARγ/δ activity. Suppresses β-catenin/Tcf-mediated transcription; inhibits β-catenin and GRIP1 recruitment to PPARγ and δ. Exhibits antiproliferative effects in transformed colon, lung and liver cancer cell lines.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | FH 535 |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de la formule | 361.2 |
| Pourcentage de pureté | >99% |
| Gamme de produits | Tocris |