Learn More
FH535, MedChemExpress
Code produit 16466768
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466768 10 mg
16452847 50 mg
16436896 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16466768 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15721
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress FH535 is an inhibitor of Wnt/β-catenin and PPAR, with anti-tumor activities.
FH535 is an inhibitor of Wnt/β-catenin and PPAR, with anti-tumor activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau FH535
CAS 108409-83-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H10Cl2N2O4S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (92.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(Cl)=CC=C1Cl)(NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 361.2
Poids de la formule 361.2
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death