Learn More
MedChemExpress FHZ
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| CAS | 1883737-63-0 |
| Poids moléculaire | 478.49 g/mol |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (208.99 mM; Need ultrasonic) |
| Cible | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |