Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guide de lumière flexible à fibre optique
Code produit 15763032 Tous les produits Schott Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Guide de lumière à double fibre optique
Guide de lumière à fibre optique unique
Longueur (métrique):
600 mm
500 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Longueur (métrique) Conditionnement
15763032 Guide de lumière à double fibre optique 500 mm 1 unité
11706728 Guide de lumière à fibre optique unique 600 mm 1 pièce
15753032 Guide de lumière à fibre optique unique 500 mm 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15763032 Fournisseur SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Code fournisseur 171202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    180.00€ / 1 pièces
    Économisez 24.00€
    11% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Guide de lumière flexible à fibre optique gainé de Megalon noir.
Les guides de lumière flexibles SCHOTT sont extrêmement flexibles. Contrairement aux cols de cygne, ils offrent une plus grande flexibilité et nécessitent d'être tenus.
  • Guide lumineux écologique Puravis fibre optique.
  • Disponible en différentes longueurs.
  • Disponible avec une ou deux succursales.
  • Transmission élevée de la lumière blanche grâce à l'utilisation de SCHOTT PURAVIS™ fibres.
  • Grande flexibilité pour différents types d'éclairage, ainsi que pour l'éclairage à distance.
Spécification
Type Guide de lumière à double fibre optique
Description Guide de lumière à fibre optique à double branche
Diamètre (impériale) 0,4 in
Diamètre (métrique) 11 mm
À utiliser avec (application) Éclairage de stéréomicroscopie
À utiliser avec (équipement) Source de lumière froide KL300LED
Longueur (impériale) 3.3 ft.
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Fibres optiques en verre Puravis