Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guide de lumière flexible à fibre optique
Code produit 11736908 Tous les produits Schott Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Double guide de lumière
Guide de lumière triple
Guide de lumière unique
Diamètre (métrique) interne:
4,5 mm
5 mm
8 mm
9 mm
Longueur (métrique):
1000 mm
1m
1600 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) Conditionnement
11736908 Guide de lumière unique 5 mm 1m 1 pièce
15743012 Guide de lumière unique 8 mm 1000 mm 1 unité
11810963 Double guide de lumière 4,5 mm 1000 mm 1 pièce
15753012 Guide de lumière unique 9 mm 1000 mm 1 pièce
15763012 Double guide de lumière 4,5 mm 1600 mm 1 unité
15773012 Guide de lumière triple 4,5 mm 1000 mm 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11736908 Fournisseur SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Code fournisseur 155100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.92€
    191.00€ / 1 pièces
    Économisez 90.92€
    32% de réduction
Expédition estimée: 18-11-2026
Guide de lumière flexible à fibre optique dans une gaine en métal et PVC noir.
Les guides de lumière flexibles SCHOTT sont extrêmement flexibles. Contrairement aux cols de cygne, ils offrent une plus grande flexibilité et nécessitent d'être tenus.
  • Guide lumineux écologique Puravis fibre optique.
  • Disponibles en différents diamètres et longueurs.
  • Disponible avec une, deux ou trois succursales.
  • Transmission élevée de la lumière blanche grâce à l'utilisation de SCHOTT PURAVIS™ fibres.
  • Grande flexibilité pour différents types d'éclairage, ainsi que pour l'éclairage à distance.
Spécification
Type Guide lumineux flexible
Diamètre (métrique) interne 5 mm
À utiliser avec (équipement) Source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL
Comprend Guide de lumière unique
Longueur (impériale) 3.3 ft.
Longueur (métrique) 1m
Matériau Fibres optiques en verre Puravis écologiques