Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fibre optique Combi Guide de lumière
Code produit 15743032 Tous les produits Schott Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15743032 Source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15743032 Fournisseur SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Code fournisseur 170402
Expédition estimée: 03-12-2026
Guide de lumière double flexible et rigide en fibre optique dans un tube en col de cygne semi-rigide laqué noir avec un guide de lumière flexible en fibre optique supplémentaire de 800 mm dans une gaine en métal-PVC noir.
  • Guide lumineux écologique Puravis fibre optique.
  • Un positionnement précis permet un contrôle total de l'éclairage.
  • La combinaison d'un guide de lumière à double col de cygne de 4,5 mm de diamètre x 500 mm et d'un guide de lumière flexible de 4,5 mm de diamètre x 800 mm lui permet de s'éloigner davantage de la source lumineuse.
  • Faisceau de fibres optiques actives : 2 x 4,5 mm pour la gaine extérieure du col de cygne, 11 mm pour le col de cygne et 14 mm pour le flexible.
  • Peut être fixé de manière stationnaire sur le support du microscope avec l'adaptateur 158 402.
  • À utiliser avec une source de lumière froide KL1500HAL, KL1600LED ou KL2500LED.
Spécification
Type Guide lumineux à fibre optique
Diamètre (métrique) 11 mm (col de cygne), 14 mm (flexible)
À utiliser avec (application) Éclairage de stéréomicroscopie
À utiliser avec (équipement) Source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL
Longueur (métrique) 2 x 500 mm pour col de cygne et 800 mm pour flexible
Matériau Fibres optiques en verre Puravis écologiques