Learn More
Cytiva Tête d’écriture en feutre pour REC-111/REC-112
Code produit 11775185 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11775185 Rouge -
10546469 Bleu 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11775185 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18100423
En stock
Disponibles en options à pointe courte bleue ou à pointe longue rouge. Les têtes d’écriture en feutre Cytiva pour REC-111/REC-112 sont des têtes jetables sans salissures pour une utilisation avec les enregistreurs graphiques papier monopistes et/ou bipist
REC 111 (réf. fabricant 18-1132-32) et REC 112 (réf. fabricant 18-1132-33) sont des enregistreurs papier à lit plat de haute qualité qui utilisent un système potentiométrique d’équilibrage nul. Ils peuvent accueillir une gamme de tensions d’entrée, offrir une sélection de vitesses de carte et permettre le contrôle à distance de nombreuses fonctions. Les enregistreurs disposent de fonctions sophistiquées telles que le levage électrique de têtes d’impression, les fonctions de grille et de repos, l’alimentation en papier en marche avant et en marche arrière.
  • Les têtes jetables sans salissures assurent des traces claires et précises, par exemple une évaluation
  • Le REC 111 est un enregistreur monopiste qui utilise une pointe courte bleue remplaçable
  • Le REC 112 est un enregistreur bipiste qui utilise à la fois une pointe courte bleue et une pointe longue rouge
  • Les positions des deux têtes d’écriture indépendantes (REC 112) représentent les niveaux des entrées correspondantes
  • Dans l’enregistreur bipiste, la tête d’écriture de la piste 1 est toujours à 2,5 mm derrière celle de la piste 2
  • Temps de réponse : 0,2 s (2,55 à 97,5 % FSD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pointe d’écriture en fibre
Couleur Rouge
Description Temps de réponse : 0,2 s (2,55 à 97,5 % FSD)
À utiliser avec (application) Enregistrement d’applications de chromatographie à l’aide d’enregistreurs graphiques
À utiliser avec (équipement) REC-111, REC-112
Longueur (impériale) de la pointe Long manche
Plage de durée Temps de réponse : 0,2 s (2,55 à 97,5 % FSD)