Learn More
Thermo Scientific™ Séparateurs de boîte en carton pour congélateurs à ultra-basse température et cryogéniques
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Organisez le stockage des flacons grâce aux séparateurs pour boîtes en carton Thermo Scientific™ pour congélateurs cryogéniques et à ultra-basse température.
- S’utilisent avec des boîtes de stockage en carton afin de diviser la boîte en grilles pour y stocker des flacons
- Séparateurs pour boîtes, destinés aux applications de stockage frigorifique, disponibles en grilles 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 ou 10 x 10
Spécification
Spécification
| Quantité | Unité |
| Capacité | 25 (grille 5 x 5) |