Learn More
Brady™ Système de verrouillage miniature en nylon renforcé à la fibre de verre pour disjoncteurs
Code produit 15603517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
6/boîte
Description:
Norme de brochage
Norme à broches
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Description unitSize
15603517 6/boîte Norme à broches 6 pièces
11751945 1 de chaque Norme de brochage 1 pièce
15693507 6/boîte Norme de brochage 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15603517 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 090848
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    120.30€ / 6 pièces
    Économisez 1.70€
    1% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une méthode sûre et efficace pour verrouiller les disjoncteurs européens.
  • Son installation ne nécessite aucun outil
  • Verrouillage facile à l’aide d’un bouton-poussoir
  • Le verrouillage de style armature de liaison est doté d’une molette pour une application rapide
Spécification
Type de produit Système de verrouillage miniature pour disjoncteurs
Alternate Part Number ÉLECT. DISJONCTEUR L/O EURO PIS PK6
Couleur Rouge / noir
Matériau Nylon renforcé de fibre de verre
Description Norme à broches
Diamètre (métrique) 24,13 mm
Dimensions (P x L x H) 13,72 x 24,13 x 41,7 mm
Type de verrouillage Entrée broche
Quantité 6/boîte
Largeur (métrique) 24,13 mm