Learn More
Brady™ Système de verrouillage miniature en nylon renforcé à la fibre de verre pour disjoncteurs
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Son installation ne nécessite aucun outil
- Verrouillage facile à l’aide d’un bouton-poussoir
- Le verrouillage de style armature de liaison est doté d’une molette pour une application rapide
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système de verrouillage miniature pour disjoncteurs |
| Alternate Part Number | ÉLECT. DISJONCTEUR L/O EURO POS. PK6 |
| Couleur | Rouge / noir |
| Matériau | Nylon renforcé de fibre de verre |
| Certifications/Conformité | UL 94 HB |
| Description | Norme de brochage |
| Diamètre (impériale) | 0.5 in. |
| Diamètre (métrique) | 24.13 mm |
| À utiliser avec (application) | Lockout Tagout |
| Hauteur (impériale) | 1.638 in. |
| Afficher plus |