Learn More
Thermo Scientific™ Flacon de 500 ml Fiberlite
Descrizione
Les flacons Thermo Scientific™ Fiberlite 500 ml associent une structure de flacon Nalgene à la fermeture à bouchon Fiberlite nouvellement conçue. Ces flacons seront disponibles pour la centrifugeuse ultrarapide Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX
Caractéristiques
• PPCO & PC
• Augmentation de la durée de vie des cycles par rapport aux flacons Thermo Scientific précédents - 100 cycles (bouchons + flacons)
• Certifications USP classe VI - non cytotoxiques
• Les vitesses maximales correspondent aux rotors
• La conception ergonomique de la poignée rapide facilite la manipulation et le retrait des flacons
Certifications
Certifications USP classe VI - non cytotoxique
Specifica
Specifica
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polycarbonate |
| Gamme de produits | Fiberlite |
| Graduated | Non |
| Matériau du bouchon | Polycarbonate |
| Type de bouchon | Bouchon hermétique |
| Distribution par le bouchon | Oui |
| Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
| Forme | Rond |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.