Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire Fiberlite™ F10-4 x 1000 LEX avec mécanisme Auto-Lock
Code produit 15109554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15109554 4 x 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15109554 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 096041075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22160.00€
    17986.58€ / 1 pièces
    Économisez 4173.42€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Traitez des échantillons de plus faible volume grâce à ce rotor angulaire innovant qui dispose d’adaptateurs permettant de prendre en charge des tubes de 1,5 à 50 ml.
Traitez des échantillons de plus faible volume grâce au rotor angulaire innovant Thermo Scientific™ Fiberlite™ F10-4 x 1000 LEX qui dispose d’adaptateurs permettant de prendre en charge des tubes de 1,5 à 50 ml. Sa conception légère en fibres de carbone en fait un rotor unique, impossible à réaliser en métal, et sa résistance à la corrosion et à la fatigue sécurise l’intégrité structurelle du rotor. Produits garantis 15 ans.
Changement de rotor Auto-Lock
  • Changement de rotor sécurisé par bouton-poussoir en moins de 3 secondes.
  • Sécurité et praticité améliorées
  • Aucun outil n’est nécessaire
  • Changement rapide des rotors et des applications
Identification instantanée de rotor Auto-ID
  • Identification immédiate d’un rotor
  • Caractéristiques du rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse
  • Abrège la durée d’installation du cycle, améliore la sécurité
Poignées rapides
  • Accélération et simplification du serrage des couvercles de rotor, garantissant leur bonne fixation
  • Manipulation et transport plus simples et plus sûrs des rotors, encore améliorés grâce à leur conception légère.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire Fiberlite F10-4 x 1000 LEX avec mécanisme Auto-Lock
Matériau Matériau composite en fibre de carbone
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 4 x 1000 mL
FCR max. 20 584 x g
Vitesse max. 10 500 tr/min
Rayon (métrique) 167 mm
Rayon (métrique) Min. 26 mm
Facteur K 4 358
Longueur max. du tube 195 mm
Diamètre max. du tube 98 mm
Poids net 10,9 kg (24,0 lb)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses grande vitesse Sorvall LYNX 6000 et 4000
Angle 20°
Biocontainment Oui