Learn More
Thermo Scientific™ Rotor Fiberlite™ F12-6x500 LEX
Code produit 13426093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13426093 6 x 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13426093 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 096062375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14910.00€
    12087.15€ / 1 pièces
    Économisez 2822.85€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Rotor angulaire en fibre de carbone centrifugeant des flacons de 500 ml à plus de 24 400 x g avec des adaptateurs disponibles pour les flacons plus petits.
Rotor angulaire en fibre de carbone centrifugeant des flacons de 500 ml à plus de 24 400 x g avec des adaptateurs disponibles pour les flacons plus petits.
Les rotors Fiberlite en fibre de carbone, équipés des nouvelles conceptions Thermo Scientific™ Fiberlite LEX, améliorent l’ergonomie et les performances grâce aux caractéristiques suivantes :La fibre de carbone légère et la construction innovante permettent des conceptions de rotor impossibles à réaliser en métal La résistance à la corrosion et à l’usure préserve l’intégrité structurelle pour une durabilité inégalée Garantie de 15 ans
Les innovations du rotor—, que ce soit le changement de rotor Auto-Lock, l’identification instantanée de rotor Auto-ID ou les poignées rapides sur le couvercle du rotor—, réduisent le temps de configuration tout en garantissant la bonne fixation du rotor.
Changement de rotor Auto-Lock
  • Changement de rotor sécurisé, à bouton-poussoir en moins de 3 secondes Sécurité et commodité accrues Aucun outil nécessaire Changement rapide des rotors et des applications
Identification instantanée de rotor Auto-ID
  • Identification immédiate de rotor Spécifications de rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse Réduction du temps de configuration, sécurité accrue
Poignée rapide
  • Accélère et simplifie le serrage du couvercle de rotor, garantit que le couvercle est bien en place Simplification et sécurisation du levage et du transport des rotors grâce à leur conception légère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angle fixe Fiberlite F12-6 x 500 LEX
Matériau Matériau composite en fibre de carbone
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 500 mL
FCR max. 24 471 x g
Vitesse max. 12 000 tr/min
Rayon (métrique) 152 mm
Rayon (métrique) Min. 41 mm
Facteur K 2,302
Longueur max. du tube 160 mm
Diamètre max. du tube 70 mm
Poids net 9,1 kg (20,0 lb)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses grande vitesse Sorvall LYNX 6000 et 4000
Angle 20°
Biocontainment Oui