Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes Fiberlite™ F13-14 x 50cy
Code produit 10517175 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10517175 Centrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10517175 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 46922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12155.00€
    11400.00€ / 1 pièces
    Économisez 755.00€
    6% de réduction
Prenez en charge un flux de travail complet avec un seul tube conique, qui permet un gain de temps et d’argent ainsi qu’une réduction des déchets avec ce rotor à angle fixe.
Prenez en charge un flux de travail complet avec un seul tube conique grâce au rotor à angle fixe Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy, qui permet un gain de temps et d’argent ainsi qu’une réduction des déchets.
Caractéristiques :
  • Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
  • Conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort assurant ainsi l’intégrité structurelle
  • Rotor garanti 15 ans
  • Compatible avec les flacons et les tubes Thermo Scientific™ Nalgene™ pour créer des solutions de centrifugation complètes
Compatible avec :
Centrifugeuses Beckman™ J2, série Avanti (sauf Avanti J-HC), Thermo Scientific™ Sorvall™ série RC 6 Plus, Jouan KR22i et Hitachi™ Himac™ série CR21/CR22
Recommandé dans les cas suivants :
Fractions infracellulaires, culottage de bactéries, clarification de lysats, membranes cellulaires, isolement des gradients de saccharose de grandes particules subcellulaires et séparation des gradients de cellules
Remarque :
†Les performances peuvent varier selon le modèle de centrifugeuse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angles fixes Fiberlite F13-14 x 50 cy
Matériau Matériau composite en fibre de carbone
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 4 x 50 mL
FCR max. 29,000 ×g
Vitesse max. 13 000 tr/min
Rayon (métrique) 153 mm
Rayon (métrique) Min. 83 mm
Facteur K 916
Longueur max. du tube 115 mm
Diamètre max. du tube 29 mm
Poids net 7,03 kg (15,5 lb)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus
Angle 34°
Certifications/Conformité Confinement biologique certifié par CAMR, HPA, Porton Down, Royaume-Uni
FCR min. 15,710 ×g
Biocontainment Oui