Learn More
Thermo Scientific™ Rotor Fiberlite™ F14-14x50cy
Description
Rotor angulaire , en fibre de carbone, dédié aux tubes coniques de 50 ml, avec des adaptateurs pour des tubes 15 ml ou autres, pour la centrifugation des cellules, d'homogénats de tissus ou la séparation subcellulaire à grande vitesse.
Les rotors en fibre de carbone Thermo Scientific™ Fiberlite améliorent l’ergonomie et les performances grâce aux caractéristiques suivantes :La fibre de carbone légère et la construction innovante permettent des conceptions de rotor impossibles à réaliser en métal La résistance à la corrosion et à l’usure préserve l’intégrité structurelle pour une durabilité inégalée Garantie de 15 ans
Changement de rotor Auto-Lock
- Changement de rotor sécurisé, à bouton-poussoir en moins de 3 secondes Sécurité et commodité accrues Aucun outil nécessaire Changement rapide des rotors et des applications
- Identification immédiate de rotor Spécifications de rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse Réduction du temps de configuration, sécurité accrue
- Accélère et simplifie le serrage du couvercle de rotor, garantit que le couvercle est bien en place Simplification et sécurisation du levage et du transport des rotors grâce à leur conception légère
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à angles fixes Fiberlite F14 - 14 x 50 cy |
| Matériau | Matériau composite en fibre de carbone |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 14 x 50 mL |
| FCR max. | 33 746 x g |
| Vitesse max. | 14 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 154 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 83 mm |
| Facteur K | 798 |
| Longueur max. du tube | 115 mm |
| Afficher plus |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.