Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire Fiberlite™ F14-6 x 250LE
Code produit 10125664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse max.:
10 000 tr/min (11 000 tr/min 230 V)
FCR max.:
15 316 x g (18 533 x g avec 230 V)
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F et SL 40F
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse max. FCR max. À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10125664 10 000 tr/min (11 000 tr/min 230 V) 15 316 x g (18 533 x g avec 230 V) Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F et SL 40F 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10125664 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5790.00€
    4707.00€ / 1 pièces
    Économisez 1083.00€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Optimisez vos performances en leur conférant polyvalence et vitesse et grâce à la structure en fibre de carbone robuste et résistante à la corrosion en utilisant le rotor angulaire qui prend en charge de nombreux volumes et applications avec le rotor à angles fixes.
Améliorez vos performances en leur conférant polyvalence et vitesse et grâce à la structure en fibre de carbone robuste et résistante à la corrosion en utilisant le rotor angulaire Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE, qui prend en charge de nombreux volumes et applications.
Caractéristiques :
Rotors Fiberlite :
  • Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
  • Conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort assurant l’intégrité structurelle des rotors
  • Rotor garanti 15 ans
  • Compatible avec les flacons et les tubes Thermo Scientific™ Nalgene™ pour créer des solutions de centrifugation complètes
Informations de commande :
Les adaptateurs pour tubes sont vendus séparément. Commandez le kit de remplacement pour joint torique (021-062-153). Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Thermo Scientific™ Sorvall™ Super T21, Sorvall Legend™ XT, T+, Multifuge™ X3, série 3+, Beckman™ GS-6, Allegra™ 6, série GP
Recommandé dans les cas suivants :
Pelletisation des bactéries ou des cellules de levures et purification des acides nucléiques et des cellules
Remarque :
†Les performances peuvent varier selon le modèle de centrifugeuse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description Rotor à angle fixe Fiberlite F14-6 x 250LE à utiliser avec Thermo Scientific Sorvall Legend série XT, Multifuge série X3
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 250 ml
FCR max. 15 316 x g (18 533 x g avec 230 V)
Vitesse max. 10 000 tr/min (11 000 tr/min 230 V)
Rayon (métrique) Min. 3,7 cm
Facteur K 2737
Longueur max. du tube 125 mm
Diamètre max. du tube 62 mm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F et SL 40F
Angle 23°
Biocontainment Oui
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.