Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire Fiberlite™ F14-6 x 250y
Code produit 13491359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 250 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13491359 6 x 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13491359 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 096062075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11430.00€
    9065.13€ / 1 pièces
    Économisez 2364.87€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Améliorez vos performances et votre ergonomie avec le rotor à angle fixe Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y.
Améliorez vos performances et votre ergonomie avec le rotor angulaire Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-6 x 250y, qui convient parfaitement aux homogénats tissulaires ainsi qu’aux procédures d’isolement de levures ou de cultures bactériennes de faible volume. Ce rotor léger offre une capacité de six tubes de 250 ml
Caractéristiques
  • La fibre de carbone légère et la construction innovante permettent de concevoir des rotors uniques impossibles à réaliser en métal.
  • La résistance à la corrosion et à la fatigue sécurise l’intégrité structurelle du rotor pour une durabilité inégalée.
  • Produits garantis 15 ans
Changement de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ :
  • Changement de rotor sécurisé par bouton-poussoir en moins de trois secondes
  • Sécurité et praticité améliorées
  • Aucun outil n’est nécessaire
  • Changement rapide des rotors et des applications
Identification instantanée de rotor Thermo Scientific™ Auto-ID™ :
  • Identification immédiate d’un rotor
  • Caractéristiques du rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse
  • Abrège la durée d’installation du cycle, améliore la sécurité
Poignées rapides :
  • Accélération et simplification du serrage des couvercles de rotor, garantissant leur bonne fixation
  • Manipulation et transport plus simples et plus sûrs des rotors, encore améliorés grâce à leur conception légère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire Fiberlite F14-6 x 250y
Matériau Matériau composite en fibre de carbone
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 250 mL
FCR max. 30 240 x g
Vitesse max. 14 000 tr/min
Rayon (métrique) 138 mm
Rayon (métrique) Min. 37 mm
Facteur K 1 699
Longueur max. du tube 135 mm
Diamètre max. du tube 62 mm
Poids net 8,0 kg (17,5 lb)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses grande vitesse Sorvall LYNX 6000 et 4000
Angle 23°
Biocontainment Oui