Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes Fiberlite™ F14-6 x 250 y
Code produit 10610491
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuses grande vitesse Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus et Evolution RC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10610491 Centrifugeuses grande vitesse Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus et Evolution RC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10610491 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 78500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16770.00€
    14700.00€ / 1 pièces
    Économisez 2070.00€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-03-2027
Traitez de gros volumes avec le rotor angulaire à six positions, de 250 ml Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y.
Traitez de grands volumes avec le rotor à six places, 250 ml Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6x250y à angle fixe.
Caractéristiques :
Rotors Fiberlite :
  • Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
  • Conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort assurant ainsi l’intégrité structurelle
  • Rotor garanti 15 ans
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ RC-6 Plus, Sorvall Evolution™ RC, Thermo Scientific™ Jouan KR22i, Beckman™ J2, Beckman J2, Avanti, Hitachi™ Himac CR21/CR22, flacons et tubes Nalgene™
Recommandé dans les cas suivants :
Traitement des lysats, des broyats, précipitation au sulfate d’ammonium des protéines, des enzymes et des homogénats tissulaires végétaux
†Les performances peuvent varier selon le modèle de centrifugeuse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angles fixes Fiberlite F14-6 x 250y
Matériau Matériau composite en fibre de carbone
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 250 mL
FCR max. 30,100 ×g
Vitesse max. 14 000 tr/min
Rayon (métrique) 137 mm
Rayon (métrique) Min. 37 mm
Facteur K 1690
Longueur max. du tube 135 mm
Diamètre max. du tube 62 mm
Poids net 7,03 kg (15,5 lb)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses grande vitesse Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus et Evolution RC
Angle 23°
FCR min. 8,122 x g
Biocontainment Oui