Learn More
Thermo Scientific™ Rotor Fiberlite™ F20-12x50 LEX
Code produit 13476093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 x 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13476093 12 x 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13476093 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 096124375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8510.00€
    6905.22€ / 1 pièces
    Économisez 1604.78€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Réalisez des séparations intracellulaires à l’aide d’un rotor à angles fixes en fibre de carbone Thermo Scientific™ Fiberlite™ F20-12 x 50 LEX, qui offre une meilleure ergonomie et des performances avancées.
Rotor angulaire , en fibre de carbone, grande vitesse léger Thermo Scientific™ Fiberlite LEX conçu pour la séparation subcellulaire avec des tubes Oak Ridge.
Les rotors Fiberlite en fibre de carbone, équipés des nouvelles conceptions Fiberlite LEX, améliorent l’ergonomie et les performances grâce aux caractéristiques suivantes :La fibre de carbone légère et la construction innovante permettent des conceptions de rotor impossibles à réaliser en métal La résistance à la corrosion et à l’usure préserve l’intégrité structurelle pour une durabilité inégalée Garantie de 15 ans
Les innovations du rotor—, que ce soit le changement de rotor Auto-Lock, l’identification instantanée de rotor Auto-ID ou les poignées rapides sur le couvercle de rotor—, réduisent le temps de configuration tout en garantissant la bonne fixation du rotor.
Changement de rotor Auto-Lock
  • Changement de rotor sécurisé, à bouton-poussoir en moins de 3 secondes Sécurité et commodité accrues Aucun outil nécessaire Changement rapide des rotors et des applications
Identification instantanée de rotor Auto-ID
  • Identification immédiate de rotor Spécifications de rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse Réduction du temps de configuration, sécurité accrue
Poignée rapide
  • Accélère et simplifie le serrage du couvercle de rotor, garantit que le couvercle est bien en place Simplification et sécurisation du levage et du transport des rotors grâce à leur conception légère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angle fixe Fiberlite F20-12 x 50 LEX
Matériau Matériau composite en fibre de carbone
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 12 x 50 mL
FCR max. 51 428 x g
Vitesse max. 20 000 tr/min
Rayon (métrique) 115 mm
Rayon (métrique) Min. 56 mm
Facteur K 455
Longueur max. du tube 115 mm
Diamètre max. du tube 29 mm
Poids net 5,25 kg (11,5 lb)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses grande vitesse Sorvall LYNX 6000 et 4000
Angle 25°
Biocontainment Oui