Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes Fiberlite™ F21-48 x 2
GREENER_CHOICE
Code produit 10707845
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10707845 Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10707845 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003664
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Prend en charge les protocoles de micro-volume à l’aide du rotor à angle fixe, fourni avec un couvercle de confinement biologique.
Gérez les protocoles de traitement de microvolumes avec les rotors angulaires Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2.
Caractéristiques :
Rotor Fiberlite :
  • Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
  • Intégrité structurelle garantie grâce à leur conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort
  • Rotor garanti 15 ans
Informations de commande :
Adaptateurs de tubes vendus séparément par jeux de 24 ; kit de maintenance des joints toriques (021-489-021) également disponible. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, X3, Sorvall ST 40, Multifuge™ X1, X3, Megafuge 40, SL40 et Eppendorf™ 5810/5804, Sorvall Legend T+, Multifuge 3+, Sorvall Legend 23R, MR23i, flacons et tubes Thermo Scientific™ Nalgene™
Remarque :
†Les performances peuvent varier selon le modèle de centrifugeuse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angles fixes Fiberlite F21-48 x 2pour centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend X1, X3, Sorvall Legend ST 40
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 48 x 2 mL
FCR max. 25,055 ×g
Vitesse max. 15 200 tr/min
Rayon (métrique) Min. 5,1 cm
Facteur K 455
Longueur max. du tube 50 mm
Diamètre max. du tube 11 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge
Angle 45°
Comprend Couvercle de confinement biologique
Biocontainment Oui