Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe Fiberlite™ F21-8 x 50 y
GREENER_CHOICE
Code produit 12141680
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
12141680 Centrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12141680 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 46923
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Séparez les échantillons en toute sécurité à une force centrifuge maximale grâce au rotor à angle fixe avec la technologie bioseal.
Séparez vos échantillons en toute sécurité à une force centrifuge maximale grâce au rotor à angle fixe Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y doté de la technologie Bioseal.
Caractéristiques :
Rotors Fiberlite :
  • Écourtez les durées de cycle et augmentez les forces centrifuges grâce aux rotors légers en fibre de carbone
  • Intégrité structurelle garantie grâce à leur conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort
  • Rotor garanti 15 ans
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall™ série RC-6 Plus, Thermo Scientific™ Jouan KR22i, Beckman™ série J2, flacons et tubes Thermo Scientific™ Nalgene™
Recommandé dans les cas suivants :
Fractions infracellulaires, culottage de bactéries, clarification de lysats, membranes cellulaires, isolement des gradients de saccharose des mitochondries, réticulum endoplasmique et séparation des gradients de cellules avec les solutions Percoll, Ficoll, Optiprep ou Nycodenz
Remarque :
†Les performances peuvent varier selon le modèle de centrifugeuse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angles fixes Fiberlite F21-8 x 50y
Matériau Matériau composite en fibre de carbone
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 8 x 50 mL
FCR max. 52,400 x g
Vitesse max. 21 000 tr/min
Rayon (métrique) 106 mm
Rayon (métrique) Min. 33 mm
Facteur K 669
Longueur max. du tube 115 mm
Diamètre max. du tube 29 mm
Poids net 4,49 kg (9,9 lb)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus
Angle 34°
FCR min. 16,299 x g
Biocontainment Oui