Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire Fiberlite™ F37L-8 x 100
Code produit 15315252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 100 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15315252 8 x 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15315252 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 096087056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23665.00€
    19907.10€ / 1 pièces
    Économisez 3757.90€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Réduisez le nombre de cycles requis pour les séparations de grands volumes grâce à ce rotor à très grande vitesse en fibre de carbone, qui offre deux alvéoles supplémentaires.
Réduisez le nombre de cycles requis pour les séparations de grands volumes grâce au rotor angulaire Thermo Scientific™ Fiberlite™ F37L-8 x 100, un rotor à très grande vitesse en fibre de carbone, qui offre deux alvéoles supplémentaires pour une capacité totale de huit positions.
Rotors Fiberlite :
  • Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
  • Intégrité structurelle garantie grâce à leur conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort
  • Rotor garanti 15 ans
Informations de commande :
Des adaptateurs pour tubes sont vendus séparément pour accueillir une grande variété de tubes de différentes capacités. Adaptateurs disponibles par paquets de deux. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatible avec :
Ultracentrifugeuses Thermo Scientific Sorvall™ WX et centrifugeuses sur pieds Beckman™ L (sauf Optima), flacons et tubes Nalgene™
Recommandé dans les domaines suivants :
Séparations d’organelles subcellulaires ou détermination de concentrations virales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire Fiberlite F37L-8 x 100
Matériau Matériau composite en fibre de carbone
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 8 x 100 mL
FCR max. 182 460 x g
Vitesse max. 37 000 tr/min
Rayon (métrique) 119 mm
Rayon (métrique) Min. 48,8 mm
Facteur K 168
Longueur max. du tube 102 mm
Diamètre max. du tube 38 mm
Poids net 11,34 kg (25 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle 25°
FCR min. 73 600 x g