Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire Fiberlite™ F50L-8 x 39
Description
Utilisez le rotor angulaire Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-8 x 39 à des vitesses pouvant atteindre 50 000 tr/min et une vitesse maximale de 266 000 x g. Sa structure durable en fibre de carbone optimise la performance pendant la durée de vie du rotor.
Rotors Fiberlite :
- Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
- Intégrité structurelle garantie grâce à leur conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort
- Rotor garanti 15 ans
Informations de commande :
Des adaptateurs pour tubes sont vendus séparément pour accueillir une grande variété de tubes de différentes capacités (fournis par paquets de deux). Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatible avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE et Beckman™ Optima L, flacons et tubes Nalgene™
Recommandé dans les domaines suivants :
Centrifugation différentielle des particules subcellulaires
Specifications
Specifications
| Description | Rotor angulaire Fiberlite F50L-8 x 39 |
| Matériau | Matériau composite en fibre de carbone |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 8 x 39 mL |
| FCR max. | 266 000 x g |
| Vitesse max. | 50 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 95,07 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 43 mm |
| Facteur K | 80 |
| Longueur max. du tube | 89 mm |
| Show More |