Learn More
Thermo Scientific™ Rotor en fibre de carbone Fiberlite F6-10 x 1000 LEX
Code produit 15995350 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
10 x 1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15995350 10 x 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15995350 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 096101001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43590.00€
    36270.00€ / 1 pièces
    Économisez 7320.00€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Accélérez le biotraitement avec une capacité de 10 litres et une FCR pouvant atteindre jusqu’à 12 000 x G du rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F6-10x1000 LEX.
Effectuez des traitements par lot de bio-procédés grâce au système de centrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ RC BIOS A.
Le haut débit réduit les durées de cycle par centrifugation jusqu’à 10 flacons d’un litre en un seul cycle.
Améliorez votre productivité grâce aux rotors en fibre de carbone Fiberlite
  • Intégrité structurelle inégalée :
    • La résistance à l’usure élimine le besoin de déclassement ou de limitation de la vitesse du rotor tout au long de sa durée de vie
    • La structure résistante à la corrosion offre une protection contre les risques omniprésents dus à l’exposition à l’humidité, aux produits chimiques ou aux substances alcalines dans les laboratoires
  • Chargez les tubes directement dans le rotor, en éliminant les ensembles de boîtes multiples pouvant être mal positionnés ou endommagés
  • Investissement sûr, renforcé par une garantie de 15 ans
Informations de commande : Rotor (096-01001) à commander pour obtenir la solution complète. Le corps du rotor est fourni avec un ensemble de flacons à grande vitesse Thermo Scientific Fiberlite en PPCO 010-1491. Pour le kit d’entretien du rotor, commande 021-101001 ; ensemble couvercle, commande 099-101001 ;  contactez votre responsable de compte pour plus d’informations.
Compatibles avec : Thermo Scientific™ Sorvall™ RC BIOS A, flacons à grande vitesse Thermo Scientific™ Fiberlite™ (010-1491 et 0101-1492)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor en fibre de carbone Fiberlite F6-10 x 1000 LEX
Matériau Fibre de carbone
Type Rotor
Capacité 10 x 1000 mL
FCR max. 12,000 x g
Vitesse max. 6 250 tr/min
Rayon (métrique) 274 mm
Rayon (métrique) Min. 124 mm
Facteur K 5135
Longueur max. du tube 195 mm
Diamètre max. du tube 98 mm
Poids net 31,7 lb
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse robuste Sorvall BIOS A
Angle 25°
Moy. RCF 12,000 ×g
Comprend Complet avec un kit de 10 flacons
Nbre de positions 10
Biocontainment Non
Autoclavable Autoclavables