Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire Fiberlite™ F65L-6 x 13,5
Code produit 12101610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 13,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12101610 6 x 13,5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12101610 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 096067135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21475.00€
    17636.40€ / 1 pièces
    Économisez 3838.60€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Traitez 6 tubes de 13,5 ml à des vitesses de 65 000 tr/min et une FCR maximale de 324 000 x g grâce à la structure en fibre de carbone résistante à la corrosion du rotor à angles fixes Thermo Scientific™ Fiberlite™ F65L-6 x 13,5.
Traitez 6 tubes de 13,5 ml à des vitesses pouvant atteindre 65 000 tr/min et une FCR maximale de 324 000 x g grâce à la structure en fibre de carbone résistante à la corrosion du rotor angulaire Thermo Scientific™ Fiberlite™ F65L-6 x 13,5.
Rotors Fiberlite :
  • Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
  • Intégrité structurelle garantie grâce à leur conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort
  • Rotor garanti 15 ans
Informations de commande :
Des adaptateurs pour tubes sont vendus séparément pour accueillir une grande variété de tubes de différentes capacités (fournis par paquets de deux). Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatible avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE et Beckman™ Optima L, flacons et tubes Nalgene™
Recommandé dans les domaines suivants :
Centrifugation en gradient de densité de petite capacité pour les particules subcellulaires et les acides nucléiques et centrifugation différentielle de petites particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire Fiberlite F65L-6 x 13,5
Matériau Matériau composite en fibre de carbone
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 13,5 mL
FCR max. 324 000 x g
Vitesse max. 65 000 tr/min
Rayon (métrique) 68,4 mm
Rayon (métrique) Min. 21 mm
Facteur K 70
Longueur max. du tube 76 mm
Diamètre max. du tube 16 mm
Poids net 4,31 kg (9,5 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle 30°
FCR min. 99 372 x g