Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes Fiberlite™ F9-6 x 1000 LEX
Description
Réduisez le temps de configuration tout en étant assuré(e) de la sécurisation du rotor avec le rotor angulaire Thermo Scientific™ Fiberlite™ F9-6 x 1 000 ml LEX, conçu pour les bioprocédés (jusqu’à 6 L par cycle) et qui offre une flexibilité permettant d’ajouter des adaptateurs pour le matériel de laboratoire de 1,5 à 500 ml.
Changement de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ :
- Changement de rotor sécurisé par bouton-poussoir en moins de trois secondes
- Sécurité et praticité améliorées
- Aucun outil n’est nécessaire
- Changement rapide des rotors et des applications
Identification instantanée de rotor Thermo Scientific™ Auto-ID™ :
- Identification immédiate d’un rotor
- Caractéristiques du rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse
- Réduit la durée de mise en place du cycle, améliore la sécurité
Poignées rapides :
- Accélération et simplification du serrage des couvercles de rotor, garantissant leur bonne fixation
- Manipulation et transport plus simples et plus sûrs des rotors, encore améliorés grâce à leur conception légère.
Ergonomie et performances améliorées :
- La fibre de carbone légère et la construction innovante permettent de concevoir des rotors uniques impossibles à réaliser en métal.
- La résistance à la corrosion et à la fatigue sécurise l’intégrité structurelle du rotor pour une durabilité inégalée.
- Rotor garanti 15 ans.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à angles fixes Fiberlite F9-6 x 1000 LEX |
| Matériau | Matériau composite en fibre de carbone |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 6 x 1000 mL |
| FCR max. | 17,568 ×g |
| Vitesse max. | 9 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 194 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 65 mm |
| Facteur K | 3 415 |
| Longueur max. du tube | 195 mm |
| Afficher plus |