Learn More
Fiboflapon, MedChemExpress
Code produit 16462947
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16462947 50 mg
16456888 10 mg
16439427 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16462947 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15874
MedChemExpress Fiboflapon (GSK2190915; AM-803) is a potent and orally bioavailable 5-lipoxygenase-activating protein (FLAP) inhibitor with a potency of 2.9 nM in FLAP binding, an IC50 of 76 nM for inhibition of LTB4 in human blood.
Fiboflapon (GSK2190915
Spécification
Nom chimique ou matériau Fiboflapon
CAS 936350-00-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C38H43N3O4S
Quantité 50 mg
Synonyme GSK2190915 AM-803
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (78.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C(O)=O)(C)CC1=C(SC(C)(C)C)C2=CC(OCC3=CC=C(C)C=N3)=CC=C2N1CC4=CC=C(C5=CN=C(OCC)C=C5)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 637.83
Poids de la formule 637.83
Pourcentage de pureté 98.54%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation