Learn More
Melford Ficoll
Code produit 30018265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018265 5 g 5g
30018264 25 g 25g
30018263 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018265 Fournisseur Melford Code fournisseur F104005.0
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ficoll est un polymère non chargé de saccharose largement utilisé pour stabiliser les cellules et isoler les noyaux et les organites.
Ficoll est un polymère non chargé de saccharose largement utilisé pour la stabilisation des cellules et l’isolement des noyaux et des organelles.
Ficoll est un polymère non chargé de saccharose largement utilisé pour stabiliser les cellules et isoler les noyaux et les organites. Également utilisé dans le réactif de Denhardt et dans les tampons de chargement de gel.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ficoll
CAS 26873-85-8
Quantité 5 g