Learn More
Ficoll 400 (poudre blanche à blanc cassé / biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Description
Ficoll 400 (White to Off-White Powder/Molecular Biology)
Ficoll 400 est utilisé comme composant du réactif de Denhardt et dans des tampons de chargement de gel pour les gels d’ADN. Il est également utilisé pour former des gradients de densité afin de séparer les cellules et les composants infracellulaires.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ficoll™ 400 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre / Solide |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Rotation spécifique | Inclusive between 50° (+ or -) |
| Poids de la formule | ≈400,000 |
| Qualité | Biologie moléculaire |