Learn More
Ficoll™ , MP Biomedicals™
Code produit 11470182 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11470182 25 g
11450182 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470182 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0216000325
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 26873-85-8
Formule moléculaire C15H27ClO12
Poids moléculaire (g/mol) 434.819
Clé InChI IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Synonyme ficol 400
CID PubChem 88330506
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)oxirane ; (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ficoll™
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Densité <1.2 g/mL
Quantité 25 g
Poids de la formule ≈400,000