Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS Media
Code produit 11768538 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11768538 6 x 100 mL 6 pièces
11778538 6 x 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11768538 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17144002
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Norme reconnue dans les laboratoires du monde entier pour isoler les lymphocytes humains du sang périphérique. Le milieu Cytiva™ Ficoll-Paque™ PLUS assure la viabilité et la distribution représentative des lymphocytes B et T.
  • Milieu stérile prêt à l’emploi
  • Milieu de densité optimisée pour l’isolement des lymphocytes du sang périphérique à l’aide d’un simple protocole basé sur la centrifugeuse
  • Rendement élevé
  • Maintient la viabilité et la distribution représentative des lymphocytes B et T
  • Faibles niveaux d’endotoxines (<0,12 UE/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 6 x 100 mL
Contenu et stockage 4 à 30°C
À utiliser avec (application) Isolement des cellules
Niveau d’endotoxines lt; 0,12 UE/mL
Couleur Incolore à légèrement jaune
Type de produit Milieu de centrifugation
dimDensity 1,078 g/ml
Stérilité Stérile
Forme Liquide