Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM, 1,078 g/mL
Code produit 11743219 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Unit Size
11743219 6 x 100 mL 6 pièces
11753219 6 x 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11743219 Supplier Cytiva Supplier No. 17544202
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour préparer la centrifugation en gradient de densité de cellules mononucléaires du sang périphérique, de la moelle osseuse et du sang ombilical. La gamme Cytiva Life Sciences™ Ficoll-Paque™ PREMIUM se compose de milieux de gradient de densité stériles prêts à l’emploi fabriqués selon un système de gestion de la qualité.
  • Fabriqué selon un système de gestion de la qualité certifié ISO 13485:2003
  • Stérile et prêt à l'emploi ; stable pendant au moins 3 ans lorsqu'il est conservé correctement.
  • Faibles niveaux d'endotoxines (< 0,12 UE/mL) sécurisé et testé
  • Ficoll-Paque PRIME
  • Optimisé pour l’isolement de cellules mononucléaires du sang périphérique humain, de la moelle osseuse et du sang ombilical.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1.084
  • Peut être utilisé pour isoler un large éventail de cellules mononucléaires humaines, y compris celles d’une densité plus élevée et pour séparer les cellules sanguines des souris ou des rats.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1.073
  • Peut être utilisé lors de l’isolement de cellules mononucléaires humaines à faible densité (p. ex., cellules stromales mésenchymateuses ou monocytes).
Order Info
Le dossier d’assistance réglementaire (RSF, Regulatory Support File) est disponible pour Ficoll-Paque PREMIUM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 6 x 100 mL
Contenu et stockage 4 à 30°C
À utiliser avec (application) Optimisé pour l’isolement de cellules mononucléaires du sang périphérique humain, de la moelle osseuse et du sang ombilical.
Niveau d’endotoxines lt; 0,12 UE/mL
Osmolalité 288-310 mOsm/kg
Couleur Incolore à légèrement jaune
Type de produit Milieu de centrifugation
dimDensity 1,078 g/ml
Stérilité Stérile
Forme Liquide