Learn More
Cytiva Milieux de centrifugation Ficoll PM 70
Code produit 11500734 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500734 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11500734 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17031010
 Article restreint
En stock
Se comporte comme des sphères neutres idéales. Le milieu de centrifugation Cytiva™ Ficoll PM70 est considéré comme les molécules de choix pour l’étude de la distribution de la taille des pores et de la perméabilité des membranes.
  • Polymères de saccharose de poids moléculaire élevé (70 000) formés par copolymérisation du saccharose avec l’épichlorhydrine
  • Sa structure hautement ramifiée et sa teneur élevée en groupes hydroxyle lui confèrent une bonne solubilité dans les milieux aqueux, avec des concentrations atteignant facilement 50 % p/v.
  • Affiche une toxicité minimale, une viscosité et des propriétés osmotiques favorables
  • Faibles niveaux d'endotoxines (< 0,12 UE/mg)
À utiliser dans des milieux de perfusion pour des études en laboratoire sur des animaux sensibles au dextran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 g
À utiliser avec (application) Conçu spécifiquement pour une utilisation dans des milieux de perfusion pour des études en laboratoire sur des animaux sensibles au dextran.
Viscosité ap; 10 ml/g
Niveau d’endotoxines 0,12 UE/mg
Couleur Blanc
Type de produit Milieu de centrifugation
Forme Poudre
Contenu et stockage 4 à 30°C