Learn More
Cytiva Ficoll PM400
Code produit 11590724 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11590724 500 g 500g
11580724 100 g 100g
11570724 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11590724 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17030050
 Article restreint
En stock
Polymères de saccharose de poids moléculaire élevé formés par copolymérisation du saccharose avec l’épichlorhydrine. Cytiva™ Ficoll PM400 est un polymère hydrophile synthétique neutre et hautement ramifié de saccharose, utilisé pour produire des gradients de densité pour la séparation des cellules et des composants subcellulaires par centrifugation ou par sédimentation à la gravité unitaire.
  • Pour produire des gradients de densité pour la séparation des cellules et des composants subcellulaires par centrifugation ou par sédimentation à la gravité unitaire
  • Polymère hydrophile neutre et hautement ramifié de saccharose qui se dissout facilement en solution aqueuse
  • Des concentrations allant jusqu’à 50 % (w/v) couvrant des densités allant jusqu’à 1,2 g/ml peuvent être obtenues
  • Possède de meilleures propriétés osmotiques que le saccharose
  • Préserve l’intégrité fonctionnelle et morphologique
  • Utile pour séparer les cellules sensibles à la centrifugation et pour séparer les cellules de densité similaire mais de taille différente
  • Ne pénètre pas les membranes biologiques
  • Sert de matière première pour la préparation des gradients de Ficoll-Paque
  • Utilisé dans d’autres applications telles que l’électrophorèse, l’hybridation, la cryoconservation et comme portoir hapten
  • Disponibles sous forme de poudres sèches
  • Utilisé dans la formation de gradients de densité pour la séparation et l’isolement des cellules eucaryotes, des organites et des cellules bactériennes, comme agent stabilisant et comme milieu de séparation pour l’isolement des lymphocytes
  • Utilisé dans un milieu de culture défini, l’hybridation des acides nucléiques, l’électrophorèse et les études immunologiques
  • Utilisé pour la centrifugation en gradient dans tous les types de rotors de centrifugeuse et pour la séparation à la gravité unitaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 500 g
Contenu et stockage 4 à 30°C
À utiliser avec (application) Isolement des cellules
Viscosité 5 eta;r à 20deg;C : 10 % (p/v), 20eta;r à 20deg;C : 20 % (p/v), 60eta;r à 20deg;C : 30% (p/v), 180eta;r à 20deg;C : 40% (p/v), 600eta;r à 20deg;C : 50 % (w/v)
Niveau d’endotoxines 0,12 UE/mg
Couleur Blanc
Type de produit Milieu de centrifugation
dimDensity 1,2 g/ml
Forme Poudre