Learn More
Cytiva Milieux de perfusion Ficoll PM70
Code produit 11510734 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Médias de perfusion
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11510734 Médias de perfusion 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11510734 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17031050
 Article restreint
En stock
Polymère de saccharose de poids moléculaire élevé avec une toxicité minimale et une bonne solubilité dans les solutions aqueuses.
  • Stable dans les solutions neutres et alcalines
  • Hydrolysation rapide dans des solutions pH 3, surtout à haute température
  • Facilement soluble dans les milieux aqueux sous forme de poudre
  • Bonnes propriétés osmotiques et de viscosité
  • Des concentrations 50 % (poids/volume) peuvent facilement être facilement atteintes
Conçu spécifiquement pour une utilisation dans des milieux de perfusion pour des études en laboratoire sur des animaux sensibles au dextran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Contenu et stockage 4° à 30°C
Type de produit Médias de perfusion
Quantité 0,5 kg
À utiliser avec (application) Étude en laboratoire sur les animaux sensibles au Dextran