Learn More
FICOLL™ Poudre blanche, MP Biomedicals™
Code produit 11480182 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11480182 100 g
11460182 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480182 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0216000380
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
CAS: 26873-85-8 | C15H27ClO12 | 434.819 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 26873-85-8
Formule moléculaire C15H27ClO12
Poids moléculaire (g/mol) 434.819
Clé InChI IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Synonyme ficol 400
CID PubChem 88330506
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)oxirane ; (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau FICOLL™
Couleur Blanc
Densité jusqu’à 1,2g/mL
Quantité 100 g
Poids de la formule ≈400,000
Forme physique Plein