Learn More
Fidaxomicin, MedChemExpress
Code produit. 16489877
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 16489877
Marque: Medchem Express HY17580
MedChemExpress Fidaxomicin (OPT-80), a macrocyclic antibiotic, is an orally active and potent RNA polymerase inhibitor. Fidaxomicin has a narrow spectrum of antibacterial activity and a good anti-Clostridium difficile activity (MIC90=0.12 μg/mL). Fidaxomicin can be used for Clostridium difficile infection (CDI) research.
Fidaxomicin (OPT-80), a macrocyclic antibiotic, is an orally active and potent RNA polymerase inhibitor. Fidaxomicin has a narrow spectrum of antibacterial activity and a good anti-Clostridium difficile activity (MIC90=0.12 μg/mL). Fidaxomicin can be used for Clostridium difficile infection (CDI) research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fidaxomicin
CAS 873857-62-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C52H74Cl2O18
Quantité 5 mg
Synonyme OPT-80 PAR-101
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 33 mg/mL (31.19 mM)
SMILES O=C(C(C(O)=C(Cl)C(O)=C1Cl)=C1CC)O[C@H]([C@H](O[C@H]2OC/C(C(O[C@](C/C=C3C)([H])[C@H](O)C)=O)=C\C=C\C[C@@H](/C(C)=C\[C@H](CC)[C@@H](O[C@@](OC(C)(C)[C@@H](OC(C(C)C)=O)[C@@H]4O)([H])[C@H]4O)\C(C)=C/3)O)C)[C@@H]([C@@H]2OC)O
Poids moléculaire (g/mol) 1058.04
Poids de la formule 1058.04
Pourcentage de pureté 96.8%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.