Learn More
Ohaus™ Balance pour tests sur terrain
Code produit 10531222 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité métrique : 16000 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10531222 Capacité métrique : 16000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10531222 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 80000008
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La balance pour tests sur terrain permet la pesée précise d’une grande variété de matériaux lourds, même dans les conditions les plus défavorables. La balance pour tests sur terrain, dotée d’une structure robuste, est conçue pour les applications sur le terrain où des mesures précises sont essentielles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Profondeur (impériale) 15,35 in
Profondeur (métrique) 390,00 mm
Hauteur (impériale) 8,22 in
Hauteur (métrique) 209,000 mm
Comprend Plateau en acier recouvert d’époxy
Modèle 2400-11
Matériau Base et faisceau en métal, plateau en acier inox de grande taille
Largeur (impériale) 7,64 in
Largeur (métrique) 194,00 mm
À utiliser avec (application) Dans un laboratoire, dans un environnement à la sécurité intrinsèque
Gamme de produits Test sur terrain
Précision affichage 5,000000 g
Description Balance mécanique, 2400-11
Langues Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR) et espagnol (MX)
Type d’affichage Poids coulissant et faisceau gradué
Type Balance pour tests sur terrain