Learn More
(±)-Filbertone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (±)-Filbertone |
| CAS | 102322-83-8 |
| Formule moléculaire | C8H14O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (E)-5-Methyl-2-hepten-4-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+ |
| SMILES | CCC(C)C(=O)\C=C\C |
| Nom IUPAC | (E)-5-méthylhept-2-en-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.2 |
| Poids de la formule | 126.1045 |