Learn More
Hamilton Tubes de remplissage/dispensation, calibre 11 à 20
Product Code. 17811074
Change view
Click to view available options
Longueur (impériale):
Sur mesure, entre 3,93 et 196,8 in.
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (impériale) Unit Size
17811074 Sur mesure, entre 3,93 et 196,8 in. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17811074 Supplier Hamilton Supplier No. 10106177
Expédition estimée: 14-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ensemble de tubes personnalisable pour les applications de remplissage et de dispense. Permet de choisir des calibres 11 à 20, des longueurs et des extrémités de tube adaptées aux besoins du laboratoire.
  • Ensemble de tubes personnalisables (PN : 10106177) conçu pour des applications de manipulation précise des liquides
  • Inclut un moteur usiné de précision de 0,25 in. - 28 (UNF) PEEK pour des connexions sécurisées et fiables
  • Configurable avec un tube FEP ou PTFE de longueur personnalisée pour répondre à des besoins spécifiques
  • Équipé(s) de ressorts de décharge de contrainte pour améliorer la durabilité et réduire les contraintes de la tubulure
  • Le tuyau de remplissage comporte une extrémité émoussée pour une insertion facile dans les réservoirs liquides
  • Le tube de distribution comprend une pointe effilée pour améliorer la précision de la distribution
  • Disponible en versions calibre 12 ou 18
  • Compatible avec Microlab les diluateurs et distributeurs de la série 700
Specifications
Type de produit Tuyauterie de pompe
Jauge 11 à 20
Longueur (impériale) Sur mesure, entre 3,93 et 196,8 in.