Description
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Pour jerricans compacts Bürkle 10 litres (PP, transparent ou PEHD, noir, antistatique)
- Livraison : Support de remplissage (composé d’un support et d’un support de distribution), pieds en plastique montables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (équipement) | Jerrican compact Bürkle de 10 litres |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Stérilité | Non stérile |