Learn More
BRAND™ Remplissage des tubes pour BRAND™ Distributeurs à bouchon et burettes
Code produit 10712202 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
500 mm
de 195 à 350 mm
de 250 à 480 mm
de 70 à 140 mm
Stérilité:
Non stérile
À utiliser avec (équipement):
Dispensette™ III, Dispensette™ Analyse S, S organique et S traces (25, 50, 100 mL), Seripettor™ pro (25 mL), Titrette™ (10, 25, 50 mL)
Dispensette™ III, Dispensette™ Analyse des traces de S, S organique et S (1, 2, 5, 10 mL), Seripettor™ pro (2, 10 mL)
Seripettor™ (Tous les volumes)
Unit Size:
1 pièce
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Stérilité À utiliser avec (équipement) Unit Size
10712202 500 mm Non stérile Seripettor™ (Tous les volumes) 2 pièces
15498013 de 70 à 140 mm Non stérile Dispensette™ III, Dispensette™ Analyse des traces de S, S organique et S (1, 2, 5, 10 mL), Seripettor™ pro (2, 10 mL) 1 pièce
15418023 de 195 à 350 mm Non stérile Dispensette™ III, Dispensette™ Analyse des traces de S, S organique et S (1, 2, 5, 10 mL), Seripettor™ pro (2, 10 mL) 1 pièce
15428023 de 250 à 480 mm Non stérile Dispensette™ III, Dispensette™ Analyse des traces de S, S organique et S (1, 2, 5, 10 mL), Seripettor™ pro (2, 10 mL) 1 pièce
15448023 de 250 à 480 mm Non stérile Dispensette™ III, Dispensette™ Analyse S, S organique et S traces (25, 50, 100 mL), Seripettor™ pro (25 mL), Titrette™ (10, 25, 50 mL) 1 pièce
10702202 250 mm Non stérile Seripettor™ (Tous les volumes) 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10712202 Supplier BRAND™ Supplier No. 704534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.05€
    8.19€ / 2 pièces
    Économisez 0.86€
    9% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tubes de remplissage de rechange pour BRAND™ instruments à percussion, notamment Dispensette™ S, Dispensette™ S Bio, et Dispensette™ Distributeurs d'analyse de traces S ; seripettor™ et seripettor™ distributeurs professionnels; et Titrette™ burettes à bouchon de bouteille.
  • Les tubes de remplissage télescopiques en FEP s'adaptent à la hauteur de la bouteille sans découpe.
    • Compatible avec Dispensette™ S, Dispensette™ S Bio, Dispensette™ Analyse des traces S ; seripettor™ pro; et Titrette™
    • Également compatible avec Dispensette™ III
  • Les tubes de remplissage standard en PP peuvent être coupés manuellement pour s'adapter à différentes tailles de bouteilles.
    • Compatible uniquement avec seripettor™
    • Disponible stérile avec joint torique
  • Disponible en plusieurs longueurs en fonction du volume nominal du distributeur
  • Sa conception favorise l'aspiration par le fond du biberon tout en réduisant l'ingestion de précipité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Tube de remplissage
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Seripettor™ (Tous les volumes)
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 500 mm