Learn More
BRAND™ Valves de remplissage de rechange pour BRAND™ Distributeurs à bouchon de bouteille
Code produit 15533583 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dispensette S ou S Organic - 1, 2, 5 et 10 mL
Dispensette S/S Organic - 25, 50 et 100 ml
Type de produit:
Vanne de remplissage
Comprend:
Vanne de remplissage
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type de produit Comprend unitSize
15533583 Dispensette S/S Organic - 25, 50 et 100 ml Vanne de remplissage Vanne de remplissage 1 pièce
15693977 Dispensette S ou S Organic - 1, 2, 5 et 10 mL Vanne de remplissage Vanne de remplissage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15533583 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 6735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.86€
    23.19€ / 1 pièces
    Économisez 2.67€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des vannes de remplissage et des outils sont disponibles pour le nettoyage et l'entretien appropriés de divers équipements. BRAND™ Distributeurs sur bouchon.
  • Valves de remplissage pour le Dispensette™ III, Organique, TA et seripettor™ Les modèles professionnels sont fournis avec une rondelle d'étanchéité. La conception mise à jour de Dispensette™ La série S de distributeurs à bouchon doseur a éliminé le besoin d'une rondelle d'étanchéité.
  • Il est recommandé d'utiliser une valve de remplissage avec un embout en forme d'olive. Dispensette™ III et instruments à bouchon de bouteille organique qui sont fréquemment autoclavés.
  • seripettor™ Le jeu de vannes comprend à la fois les vannes de remplissage et de vidange de l'instrument.
  • L'outil de montage et d'étalonnage est utilisé pour étalonner les dispositifs analogiques réglables. Dispensette™ modèles, ainsi que le retrait des soupapes pour le nettoyage ou le remplacement de routine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Vanne de remplissage
Autoclavable Autoclavable
Couleur Translucide / Blanc
Matériau ETFE, Verre borosilicaté, Céramique
À utiliser avec (équipement) Dispensette S/S Organic - 25, 50 et 100 ml
Comprend Vanne de remplissage