Learn More
BRAND™ Valves de remplissage de rechange pour BRAND™ Distributeurs à bouchon de bouteille
Code produit 15693977 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dispensette S ou S Organic - 1, 2, 5 et 10 mL
Dispensette S/S Organic - 25, 50 et 100 ml
Type de produit:
Vanne de remplissage
Comprend:
Vanne de remplissage
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type de produit Comprend Conditionnement
15693977 Dispensette S ou S Organic - 1, 2, 5 et 10 mL Vanne de remplissage Vanne de remplissage 1 pièce
15533583 Dispensette S/S Organic - 25, 50 et 100 ml Vanne de remplissage Vanne de remplissage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15693977 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 6734
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.90€
    19.59€ / 1 pièces
    Économisez 12.31€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Des vannes de remplissage et des outils sont disponibles pour le nettoyage et l'entretien appropriés de divers équipements. BRAND™ Distributeurs sur bouchon.
  • Valves de remplissage pour le Dispensette™ III, Organique, TA et seripettor™ Les modèles professionnels sont fournis avec une rondelle d'étanchéité. La conception mise à jour de Dispensette™ La série S de distributeurs à bouchon doseur a éliminé le besoin d'une rondelle d'étanchéité.
  • Il est recommandé d'utiliser une valve de remplissage avec un embout en forme d'olive. Dispensette™ III et instruments à bouchon de bouteille organique qui sont fréquemment autoclavés.
  • seripettor™ Le jeu de vannes comprend à la fois les vannes de remplissage et de vidange de l'instrument.
  • L'outil de montage et d'étalonnage est utilisé pour étalonner les dispositifs analogiques réglables. Dispensette™ modèles, ainsi que le retrait des soupapes pour le nettoyage ou le remplacement de routine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Vanne de remplissage
Autoclavable Autoclavable
Couleur Translucide / Blanc
Matériau ETFE, Verre borosilicaté, Céramique
À utiliser avec (équipement) Dispensette S ou S Organic - 1, 2, 5 et 10 mL
Comprend Vanne de remplissage