Learn More
Filorexant, MedChemExpress
Code produit 16422807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422807 50 mg
16419277 5 mg
16416866 100 mg
16406728 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16422807 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15653
MedChemExpress Filorexant (MK-6096) is an orally bioavailable potent and selective reversible antagonist of OX1 and OX2 receptor(<3 nM in binding).
Filorexant (MK-6096) is an orally bioavailable potent and selective reversible antagonist of OX1 and OX2 receptor(<3 nM in binding).
Spécification
Nom chimique ou matériau Filorexant
CAS 1088991-73-4
Couleur Light Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H25FN4O2
Quantité 50 mg
Synonyme MK-6096
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (237.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(C(N2C[C@H](COC3=CC=C(F)C=N3)CC[C@H]2C)=O)=C(C4=NC=CC=N4)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 420.48
Poids de la formule 420.48
Pourcentage de pureté 98.95%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation